4-Allylanisole
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
|
Waarschuwing
|
EHERC10131000EA
74.4
EUR
EHERC10131000
4-Allylanisole
4-Allylanisole
Formule:
C₁₀H₁₂O MW: 148,2 g/mol Kookpunt: 216 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 22,5 °C Dichtheid: 0,965 g/cm³ (20 °C) |
MDL-nummer:
MFCD00008653 CAS-nummer: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Merck Index: 13,03740 |