Eugenol

Leverancier: Enzo Life Sciences
Waarschuwing

ALEXALX350123G001EA 42.9 EUR
ALEXALX350123G001
Eugenol
Eugenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼–10 °C
Dichtheid: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008654
CAS-nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR