Eugenol
Leverancier: EDQM
Waarschuwing
EDQME5000000EA 195 EUR
EDQME5000000
Eugenol
Eugenol
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: ∼–10 °C
Dichtheid: 1,0652 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008654
CAS-nummer: 97-53-0
EINECS: 202-589-1
Merck Index: 13,03931