Eugenol, Supelco®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
35995-250MGEA
52.5
EUR
35995-250MG
Eugenol, Supelco®
Eugenol
Formule:
C₁₀H₁₂O₂ MW: 164,2 g/mol Kookpunt: 255 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼–10 °C Dichtheid: 1,0652 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 110 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008654 CAS-nummer: 97-53-0 EINECS: 202-589-1 Merck Index: 13,03931 |