trans-Chalcone ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A14734.36EA 162 EUR
A14734.36 A14734.22
trans-Chalcone ≥97%
trans-Chalcone
Formule: C₁₅H₁₂O
MW: 208,26 g/mol
Kookpunt: 208 °C (25 mmHg)
Smeltpunt: 55…57 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00003082
CAS-nummer: 614-47-1
EINECS: 210-383-8
Merck Index: 13,02028
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/55/2298855.jpg