trans-Stilbene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10232.0EEA 1190 EUR
A10232.0E A10232.22 A10232.36
trans-Stilbene ≥98%
trans-Stilbene
Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Kookpunt: 305…307 °C
Smeltpunt: 122…125 °C
Dichtheid: 1,14
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064300
CAS-nummer: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
ADR: 9,III
Merck Index: 12,08972
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/25/2299525.jpg