trans-Stilbene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14152.0100EA 141 EUR
8.14152.0100 8.14152.9999
trans-Stilbene for synthesis, Sigma-Aldrich®
trans-Stilbene
Formule: C₁₄H₁₂
MW: 180,25 g/mol
Kookpunt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 121…124 °C
Dichtheid: 0,9707 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00064300
CAS-nummer: 103-30-0
EINECS: 203-098-5
Merck Index: 12,08972
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/25/2299525.jpg
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility 0.00029 g/l (25 °C)
Melting Point 121 - 124 °C
Molar Mass 180.24 g/mol
Boiling Point 306 - 307 °C (1013 hPa)
Density 1.14 g/cm3 (20 °C)