2,4,5-Tribromotoluene ≥97%
Waarschuwing
A13507.06EA 104 EUR
A13507.06 A13507.03 A13507.14
2,4,5-Tribromotoluene ≥97%
2,4,5-Tribromotoluene
Formule: C₇H₅Br₃
MW: 328,83 g/mol
Smeltpunt: 112…115 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00052984
CAS-nummer: 3278-88-4