α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO365580050EA 44.3 EUR
ACRO365580050
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene 99%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluene
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Kookpunt: 140…144 °C (31 mmHg)
Smeltpunt: 29…32 °C
MDL-nummer: MFCD03701317
CAS-nummer: 57915-78-3
UN: 3261
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %