4-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22293.22EA 77.5 EUR
B22293.22 B22293.14
4-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
4-Bromo-2-chlorotoluene
Formule: C₇H₆BrCl
MW: 205,48 g/mol
Kookpunt: 212 °C
Dichtheid: 1,538
Vlampunt: 104 °C (219 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00060651
CAS-nummer: 89794-02-5
EINECS: 000-000-0