4'-Bromoacetophenone
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE27065743-100GEA 0 EUR
MOLE27065743-100G
4'-Bromoacetophenone
4'-Bromoacetophenone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 49…52 °C
Dichtheid: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000105
CAS-nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01387