2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

B24005.03EA 30.9 EUR
B24005.03 B24005.14 B24005.06
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene ≥97%
2-Bromo-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Kookpunt: 136 °C
Dichtheid: 1,720
Vlampunt: 63 °C (145 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00040937
CAS-nummer: 40161-55-5

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR