2-Bromo-5-iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B22462.88EA 47.5 EUR
B22462.88 B22462.09
2-Bromo-5-iodotoluene ≥98%
2-Bromo-5-iodotoluene
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296,93 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070749
CAS-nummer: 202865-85-8
EINECS: 000-000-0