4-Bromobenzylamine 97+%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO350530250EA 1080 EUR
ACRO350530250 ACRO350530050
4-Bromobenzylamine 97+%
4-Bromobenzylamine
Formule: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Smeltpunt: 25 °C
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00047931
CAS-nummer: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %