3'-Chloroacetophenone

Leverancier: Molekula
Waarschuwing

MOLE58488020-25GEA 0 EUR
MOLE58488020-25G
3'-Chloroacetophenone
3'-Chloroacetophenone
Formule: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Kookpunt: 241 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,184 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000593
CAS-nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
UN: 3416
ADR: 6.1,II

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR