6-Chloro-m-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO381970050EA 150 EUR
ACRO381970050 ACRO381970010
6-Chloro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Smeltpunt: 148…151 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00045798
CAS-nummer: 6342-60-5
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %