6-Chloro-m-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B25347.06EA 214 EUR
B25347.06 B25347.14 B25347.03
6-Chloro-m-toluic acid ≥98%
6-Chloro-m-toluic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00045798
CAS-nummer: 6342-60-5