3-Chloro-o-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L15773.03EA 47.5 EUR
L15773.03 L15773.06
3-Chloro-o-toluic acid ≥98%
3-Chloro-o-toluic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Smeltpunt: 162…166 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00053312
CAS-nummer: 7499-08-3
EINECS: 000-000-0