2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B20590.06EA 153 EUR
B20590.06
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2,4-Dichloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Kookpunt: 49…52 °C (0,4 mmHg)
Dichtheid: 1,53
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00174313
CAS-nummer: 62593-17-3
UN: 3082
ADR: 9,III