2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
A16004.14EA
35.8
EUR
A16004.14
A16004.22
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅ClF₃N MW: 195,57 g/mol Kookpunt: 82…83 °C (9 mmHg) Smeltpunt: 8…10 °C Dichtheid: 1,424 Vlampunt: 75 °C (167 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007673 CAS-nummer: 121-50-6 EINECS: 204-475-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |