4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO103370250EA
62
EUR
ACRO103370250
ACRO103370050
ACRO103371000
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule:
C₇H₅ClF₃N MW: 195,57 g/mol Kookpunt: 85 °C (3 mmHg) Smeltpunt: 34…38 °C Vlampunt: 134 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007846 CAS-nummer: 320-51-4 EINECS: 206-277-6 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 34 to 38 °C |
GC | ≥98.5 % |