2-Chloro-6-iodotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A11582.03EA 25 EUR
A11582.03 A11582.14 A11582.06
2-Chloro-6-iodotoluene ≥98%
2-Chloro-6-iodotoluene
Formule: C₇H₆ClI
MW: 252,48 g/mol
Kookpunt: 119…120 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 11 °C
Dichtheid: 1,820
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00019013
CAS-nummer: 42048-11-3