2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
L09899.03EA 28.2 EUR
L09899.03 L09899.06
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221,57 g/mol
Kookpunt: 52…53 °C (3 mmHg)
Dichtheid: 1,480
Vlampunt: 92 °C (197 °F)
MDL-nummer: MFCD00037029
CAS-nummer: 50528-86-4
EINECS: 000-000-0
UN: 2206
ADR: 6.1,III