2-Chlorobenzylamine
Leverancier: Molekula
|
Waarschuwing
|
MOLEM78293598EA
0
EUR
MOLEM78293598
2-Chlorobenzylamine
2-Chlorobenzylamine
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Kookpunt: 103 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008108 CAS-nummer: 89-97-4 EINECS: 201-955-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...