4-Chlorobenzylamine
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE12327118-25GEA 0 EUR
MOLE12327118-25G
4-Chlorobenzylamine
4-Chlorobenzylamine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 215 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL-nummer: MFCD00008121
CAS-nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3