3-Chloor-o-toluidine

Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing

EHERC11429700EA 67 EUR
EHERC11429700
3-Chloor-o-toluidine
3-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 242 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 2 °C
Dichtheid: 1,185 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007766
CAS-nummer: 87-60-5
EINECS: 201-756-6
UN: 3429
ADR: 6.1,III

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR