3-Chloor-p-toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11429800EA 70.7 EUR
EHERC11429800
3-Chloor-p-toluidine
3-Chloor-p-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 26 °C
Dichtheid: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00007773
CAS-nummer: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
UN: 2239
ADR: 6.1,III