5-Chloor-o-toluidine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO109385000EA
459
EUR
ACRO109385000
ACRO109381000
ACRO109380050
5-Chloor-o-toluidine 98%
5-Chloor-o-toluidine
Formule:
C₇H₈ClN MW: 141,6 g/mol Kookpunt: 237 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 22 °C Vlampunt: 160 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007779 CAS-nummer: 95-79-4 EINECS: 202-452-6 UN: 2239 ADR: 6.1,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear yellow to light brown Liquid after melting (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5830 to 1.5850 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |