5-Chloor-o-toluidine
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11430500EA 70.7 EUR
EHERC11430500
5-Chloor-o-toluidine
5-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 160 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007779
CAS-nummer: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III