5-Chloor-o-toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02641.0250EA 160 EUR
8.02641.0250
5-Chloor-o-toluidine for synthesis, Sigma-Aldrich®
5-Chloor-o-toluidine
Formule: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kookpunt: 237 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 22 °C
Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 160 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007779
CAS-nummer: 95-79-4
EINECS: 202-452-6
UN: 3429
ADR: 6.1,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 22 °C
Molar Mass 141.59 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.45 hPa (50 °C)
Flash Point 160 °C
Refractive Index 1.584 (20 °C, 589 nm)
Density 1.17 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 540 °C