6-Chloro-m-cresol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO170415000EA 629 EUR
ACRO170415000 ACRO170410250 ACRO170411000
6-Chloro-m-cresol 99%
6-Chloro-m-cresol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Kookpunt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 45…48 °C
Vlampunt: 81 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002175
CAS-nummer: 615-74-7
EINECS: 210-444-9
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 48 °C
GC ≥98.5 %
HPLC ≥88 %