4-Chlorobenzyl alcohol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
ACRO108770250EA
47.6
EUR
ACRO108770250
ACRO108771000
4-Chlorobenzyl alcohol 99%
4-Chlorobenzyl alcohol
Formule:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Kookpunt: 234 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 69…72 °C Vlampunt: 70 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004652 CAS-nummer: 873-76-7 EINECS: 212-852-2 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to beige Crystalline powder or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 69 to 72 °C |
GC | ≥98.5 % |