4-Chloor-m-kresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02295.0250EA
34.6
EUR
8.02295.9999
8.02295.0250
8.02295.9050
8.02295.1000
8.02295.0005
4-Chloor-m-kresol for synthesis, Sigma-Aldrich®
4-Chloor-m-kresol
Formule:
C₇H₇ClO MW: 142,58 g/mol Kookpunt: 235 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 63…65 °C Dichtheid: 0,9 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 118 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002323 CAS-nummer: 59-50-7 EINECS: 200-431-6 UN: 3437 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,02152 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 3.9 g/l (20 °C) |
Melting Point | 63 - 65 °C |
Molar Mass | 142.58 g/mol |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Boiling Point | 235 - 239 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 118 °C |
Density | 1.37 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 (1 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 590 °C |