4-Chloor-m-kresol
Leverancier: Merck
Gevaar
48519.EA 55.7 EUR
48519.
4-Chloor-m-kresol
4-Chloor-m-kresol
Formule: C₇H₇ClO
MW: 142,58 g/mol
Kookpunt: 235 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 63…65 °C
Dichtheid: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 118 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002323
CAS-nummer: 59-50-7
EINECS: 200-431-6
UN: 3437
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02152