2-Acetylbenzoic acid 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO102470050EA 31.6 EUR
ACRO102470050 ACRO102470250 ACRO102471000
2-Acetylbenzoic acid 99%
2-Acetylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
MW: 164,16 g/mol
Smeltpunt: 115…118 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002475
CAS-nummer: 577-56-0
EINECS: 209-413-2
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Light yellow to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %