Benzoyl isothiocyanate 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO314630500EA 299 EUR
ACRO314630500 ACRO314630050
Benzoyl isothiocyanate 98%
Benzoyl isothiocyanate
Formule: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Kookpunt: 128…131 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: –1 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004815
CAS-nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01115
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %