Benzoyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L06964.06EA
41
EUR
L06964.06
Benzoyl isothiocyanate ≥98%
Benzoyl isothiocyanate
Formule:
C₈H₅NOS MW: 163,2 g/mol Kookpunt: 128…131 °C (15 mmHg) Smeltpunt: –1 °C Dichtheid: 1,214 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004815 CAS-nummer: 532-55-8 EINECS: 208-540-0 UN: 2922 ADR: 8,III Merck Index: 13,01115 |