2'-Aminoacetophenone 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO400620500EA 227 EUR
ACRO400620500 ACRO400620100 ACRO400620050
2'-Aminoacetophenone 97%
2'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kookpunt: 70…71 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 20 °C
Vlampunt: 112 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00007717
CAS-nummer: 551-93-9
EINECS: 209-002-8
Merck Index: 13,00412
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6130 to 1.6170 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %