3'-Aminoacetophenone 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A12503.18EA 38.6 EUR
A12503.18 A12503.0B A12503.30
3'-Aminoacetophenone 97%
3'-Aminoacetophenone
Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Kookpunt: 289…291 °C
Smeltpunt: 94…98 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007796
CAS-nummer: 99-03-6
EINECS: 202-722-3
Merck Index: 13,00412