4'-Methoxyacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
ACRO152362500EA 57 EUR
ACRO152362500 ACRO152360010
4'-Methoxyacetophenone 98%
4'-Methoxyacetophenone
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Kookpunt: 152 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 36…39 °C
Vlampunt: 138 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008745
CAS-nummer: 100-06-1
EINECS: 202-815-9
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance White Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %