4'-Hydroxyacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04311.0250EA
94.8
EUR
8.04311.9999
8.04311.0250
8.04311.0100
4'-Hydroxyacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Formule:
C₈H₈O₂ MW: 136,15 g/mol Kookpunt: 313 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 105…108 °C Dichtheid: 1,139 g/cm³ (25 °C) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002359 CAS-nummer: 99-93-4 EINECS: 202-802-8 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 9.9 g/l (22 °C) |
Melting Point | 105 - 108 °C |
Molar Mass | 136.15 g/mol |
Flash Point | 166 °C |
Synonyms | 4-Acetylphenol |
Hill Formula | C8H8O2 |
Chemical Formula | 4-(OH)C6H4COCH3 |