2',4'-Dihydroxyacetophenone
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE10035517-100GEA 0 EUR
MOLE10035517-100G
2',4'-Dihydroxyacetophenone
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kookpunt: 336 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 142…143 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (141 °C)
MDL-nummer: MFCD00002279
CAS-nummer: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Index: 12,08308