α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B24096.03EA 45 EUR
B24096.03 B24096.06
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene ≥97%
α,α,α,3,4-Pentafluorotoluene
Formule: C₇H₃F₅
MW: 182,09 g/mol
Kookpunt: 103…104 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00077510
CAS-nummer: 32137-19-2
EINECS: 000-000-0
UN: 1993
ADR: 3,III