3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
MAYBAC35975.1EA
0
EUR
MAYBAC35975.1
ACRO359750010
MAYBAC35975.10
ACRO359750050
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₆BF₃O₂ MW: 189,93 g/mol Smeltpunt: 160…165 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00151854 CAS-nummer: 1423-26-3 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 161 to 167 °C |
HPLC | ≥97.0 % |