2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A10220.06EA 107 EUR
A10220.06 A10220.14 A10220.03
2',6'-Difluoroacetophenone ≥98%
2',6'-Difluoroacetophenone
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,13 g/mol
Kookpunt: 76…79 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,195
Vlampunt: 76 °C (168 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000328
CAS-nummer: 13670-99-0
EINECS: 237-151-9