2',3',6'-Trifluoroacetophenone ≥97%

Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing

B20828.06EA 162 EUR
B20828.06 B20828.03
2',3',6'-Trifluoroacetophenone ≥97%
2',3',6'-Trifluoroacetophenone
Formule: C₈H₅F₃O
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00070809
CAS-nummer: 208173-22-2

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR