2'-Fluoroacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A15128.22EA 490 EUR
A15128.22 A15128.14 A15128.06
2'-Fluoroacetophenone ≥97%
2'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kookpunt: 82…83 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 1,137
Vlampunt: 61 °C (141 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000320
CAS-nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0