2'-Fluoroacetophenone
Leverancier: Molekula
Waarschuwing
MOLE29373603-25GEA 0 EUR
MOLE29373603-25G
2'-Fluoroacetophenone
2'-Fluoroacetophenone
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kookpunt: 82…83 °C (13,3 hPa)
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00000320
CAS-nummer: 445-27-2
EINECS: 207-156-0