α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO188450250EA
127
EUR
ACRO188450250
ACRO188450050
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluic acid
Formule:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190,12 g/mol Kookpunt: 247 °C (753 mmHg) Smeltpunt: 107…110 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002476 CAS-nummer: 433-97-6 EINECS: 207-093-9 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to yellow-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 112 °C |
HPLC | ≥97.5 % |