2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B25630.06EA 273 EUR
B25630.06 B25630.03
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
Formule: C₈H₃F₄NO
MW: 205,11 g/mol
Kookpunt: 53 °C (2,5 mmHg)
Dichtheid: 1,418
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
MDL-nummer: MFCD00673069
CAS-nummer: 69922-27-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III